Petrolether, 40…60 °C, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
|
Nebezpečí
|
5280.2500EA
296.78
EUR
5280.2500
Petrolether, 40…60 °C, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T.Baker®
Ropný líh
Číslo MDL:
MFCD00081849 Číslo CAS: 64742-49-0 OSN: 1268 ADR: 3,II |
Výsledky špecifikačného testu
Acidity | max. 0.0005 meq/g |
Boiling Range (initial to dry point) | 40 - 60 °C |
Evaporation Residue | max. 5 ppm |
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) | max. 5 ng/l |
Water (KF) | max. 0.02 % |