Kyselina sírová 50% (w/w), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
|
Nebezpečí
|
9696-09EA
0
EUR
JT9696-3
9696-09
Kyselina sírová 50% (w/w), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ Mw: 98,08 g/mol Teplota varu: ∼100 °C (1013 hPa) Hustota: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064589 Číslo CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 OSN: 2796 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (as H₂SO₄) (by acidimetry) | 49 - 51 % |
Chloride (Cl) | ≤1 ppm |
Phosphate (PO₄) | ≤1 ppm |
Trace Impurities - Heavy Metals | ≤0.5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |