Tlačiť
Hľadali ste: Čepele skalpelové
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: SWANN-MORTON
Opis: Carbon steel.
Dodávateľ: SWANN-MORTON
Opis: Čepele skalpelové, Carbon steel, Non sterile, No. 11P, Individual peel packs, carbon steel
Dodávateľ: SWANN-MORTON
Opis: These Dermatome blades are fitted into a handheld instrument which resembles an electric razor. The blade oscillates and the movement back and forth w...
Katalógové číslo: (233-0053)
Dodávateľ: SWANN-MORTON
Opis: Stainless steel. Originally developed for use with skin grafts, these blades are also suitable for a wide range of other applications.
Merná jednotka: 1 * 20 items
Dodávateľ: SWANN-MORTON
Opis: These Sabre blades made from carbon steel feature a 'closed' cutting edge for 'paring' or 'scraping' which makes them ideal for use within Podiatry an...
Dodávateľ: SWANN-MORTON
Opis: Stainless steel.
Katalógové číslo: (SWAN2001)
Dodávateľ: SWANN-MORTON
Opis: This sterile stainless cervical biposy blade is used in conjunction with the long stainless steel Major handle to take a 'cone' biopsy from the tissue...
Merná jednotka: 1 * 10 items
Dodávateľ: SWANN-MORTON
Opis: Surgical quality blades for use with handles No. 5A and No. 6A.
Dodávateľ: SWANN-MORTON
Opis: Blades made from carbon steel for use with craft tools.
Dodávateľ: SWANN-MORTON
Opis: Stainless steel.
Dodávateľ: SWANN-MORTON
Opis: These stainless steel blades are thicker than a standard blade thus offering additional rigidity and strength when used in conjunction with the unique...
Dodávateľ: SWANN-MORTON
Opis: Stainless steel. The 158 mm skin graft blades are used in the surgical removal of a patch of healthy skin from one area of the patient's body, usually...
Katalógové číslo: (SWAN2102)
Dodávateľ: SWANN-MORTON
Opis: The sterile stainless steel Myringotomy blade is used in conjunction with the SF1 or SF13 Fine surgical handle in the treatment of 'Otitis media' or '...
Merná jednotka: 1 * 10 items
Katalógové číslo: (SWAN0326)
Dodávateľ: SWANN-MORTON
Opis: The stainless steel No.3 fitment or 'baby' stitch cutter is used in conjunction with the No.3 surgical handle.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: SWANN-MORTON
Opis: A versatile and comprehensive range for morticians and pathologists for use in autopsy, histopathology and general post-mortem procedures.
Katalógové číslo: (SWAN9942)
Dodávateľ: SWANN-MORTON
Opis: This custom designed surgical stainless steel Silver's blade has a 11/2 inch (4 cm) postage stamp size cutting edge to be used with the Silvers miniat...
Merná jednotka: 1 * 10 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom