Tlačiť
Ubrousky do čistých prostor, AlphaLite®
Dodávateľ: Texwipe
TexTra™
TEXWTX2424EA 1036.42 EUR
TEXWTX2424
Ubrousky do čistých prostor, AlphaLite®
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Absorpční, jednovrstvé, 100 % polyesterové ubrousky z nepřetržitého vlákna nabízí lepší sorpční schopnost.
  • Economical, heavyweight, highly sorbent wipe, designed for non abrasive applications
  • Strong and durable fabric avoids snags, with good solvent, cleaning solution and disinfectant compatibility
  • Absorbency and liquid holding capacity of a two ply wipe, enables these wipes to be used in place of two ply wipes
Doporučené pro použití s čistícími a dezinfekčními roztoky, jako jsou bělidla, fenoly a kvartérní amoniové sloučeniny. Ideální pro důrazné stíraní, absorpci rozlití a ochranu přístroje nebo součástek.
Suitable for use in Class 1 - 100000, ISO 3 - 8 environments.
Barva: Bílá
Balenie: Laundered and packed in a Class 100, ISO 5, M3.5 cleanroom. In solvent-safe Bag-Within-A-Bag packaging.
Pozor: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier’s website.