Tlačiť
VWR® Ultra-High Performance, Zkumavky centrifugační, pro vzorky citlivé na světlo
Dodávateľ: VWR
VWR®
525-0439EA 245.15 EUR
VWRU89079-541 VWRU89079-532 VWRU89079-535 525-0439 VWRU89079-537 VWRU89079-538
VWR® Ultra-High Performance, Zkumavky centrifugační, pro vzorky citlivé na světlo
Zkumavky Zkumavky centrifugační
PP, conical, amber, with purple HDPE plug-style cap with deep sealing area.
  • Printed labelling area for quick and convenient sample identification
  • Available in 15 or 50 ml sizes and in a variety of packaging formats
  • Certified non cytotoxic, nuclease- and pyrogen-free
  • Sustainable design based on virgin resins
Zkumavky jsou navrženy pro ochranu vzorků, které jsou citlivé na světlo.
Certifikácie: Manufactured in a class 100000 room environment. Meet the requirements of RoHS.
Objednávacie informácie: Součástí jsou i víčka vyrobená z HDPE.