Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (9)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Ultra Low Temperature Freezers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These upright freezers have been designed for sample protection and ease of use.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These chest freezers have been designed for sample protection and ease of use.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Tieto policové mraziace boxy sú určené na ochranu vzoriek a jednoduché používanie. Všetky mraziace boxy sú vybavené praktickým ovládaním vo výške...
Dodávateľ:  Binder
Popis:   The ULTRA.GUARD™ ultra-low temperature freezer UF V series secure long-term storage of samples at temperatures down to −86 °C. The main areas of ...
Dodávateľ:  Heraeus
Popis:   Forma™ 900 series freezers provides uncompromised sample protection for −50 to −86°C applications. Ideal for universities, research facilities and ind...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Heraeus
Popis:   These ultra-low temperature chest freezers are constructed with stainless steel interior and cold-rolled steel exterior with a powder coat paint finis...
Dodávateľ:  Heraeus
Popis:   Peek Line series freezers (HFU-T upright freezers) with vacuum panel insulation, offering increased storage capacity with the same footprint and outst...
Dodávateľ:  Heraeus
Popis:   Vysoko výkonné mrazničky s ultranízkymi teplotami Thermo Scientific™ radu TSX disponujú funkciami, ktoré podporujú ciele trvalej udržateľnosti be...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 18
  1  2  3  Ďalej