Tlačiť
Hľadali ste: Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
23  results were found
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (LBCP7949030)
Dodávateľ: LABCONCO
Opis: FreeZone® benchtop shell freezers provide a compact system for prefreezing samples for lyophilization.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Liebherr
Opis: Mrazničky volně stojící NoFrost vyrobené z nerezové oceli. Nabízí nucené chlazení vzduchem, které udržuje rovnoměrnou teplotu chlazení v interiéru. In...
Dodávateľ: Liebherr
Opis: Toto jsou těžké modely MediLine s nuceným chlazením vzduchem. Ovladač má alarmy na dveře a teplotu, které lze přizpůsobit koncovému uživateli. Ovladač...
Dodávateľ: Liebherr
Opis: Komerční truhlicové mrazničky s technologií StopFrost snižují tvorbu ledu.
Dodávateľ: Liebherr
Opis: Mraznička truhlicová pro běžné použití.
Dodávateľ: Liebherr
Opis: Performance series with no lighting and perfection series with the LED front lighting provides optimal illumination of the drawers even in dark enviro...
Dodávateľ: Liebherr
Opis: Komerční mrazáky se statickým chlazením.
Dodávateľ: Liebherr
Opis: Freezers designed for professional use. Reliably store non temperature-sensitive items even at ambient temperatures up to +40 °C with a constant cooli...
Dodávateľ: Liebherr
Opis: Modely komerčních mrazniček s funkcí automatického odmražení.
Dodávateľ: Liebherr
Opis: Mrazničky Euronorm pro pekárny s nuceným oběhem vzduchu jsou navrženy pro vysoce kvalitní skladování pekárenských výrobků jako jsou předlisky těsta, d...
Katalógové číslo: (471-0483)
Dodávateľ: Liebherr
Opis: Tyto laboratorní mrazicí boxy jsou vybaveny funkcí statického chlazení se systémem elektronického regulátoru, zajišťujícího vysokou konzistentnost tep...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Liebherr
Opis: Freezers with a spark-free interior specifically for storing explosive and highly flammable substances in laboratories and in the chemical industry.
Katalógové číslo: (471-1028)
Dodávateľ: Liebherr
Opis: These are general purpose freezers with static cooling - ideal for the storage of non critical products. Spacious, energy-saving, these upright freeze...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (471-1021)
Dodávateľ: Liebherr
Opis: Tyto mrazničky pro běžné účely se statickým chlazením - ideální pro skladování nekritických výrobků. Prostorné, energeticky úsporné, tyto vzpřímené mr...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC LED
Opis: The manual defrost, high-performance freezers are designed for applications in which even slight intermittent coil warming during auto defrost cannot ...
Energy Efficient
Safer Human and Environmental Health
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC LED
Opis: Thermo Scientific™ TSX Series high-performance pharmacy refrigerators are designed with features that support sample protection and sustainability obj...
Energy Efficient
Safer Human and Environmental Health
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom