Tlačiť
Hľadali ste: Tyčinky
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: Schott AG
Opis: Made of AR®-Glas.
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: AR®-Soda-lime glass.
Katalógové číslo: (BRND90470)
Dodávateľ: BRAND
Opis: Rod for sample dippers, Extension rod for sampling device, 600 mm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (KART2652)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: High impact PS, white.
Merná jednotka: 1 * 500 items
Dodávateľ: KAVALIER
Opis: Borosilikátové sklo 3.3.
Dodávateľ: FISCHER LABORTECHNIK GMBH
Opis: DURAN®, borosiicate glass.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom