Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Ceramic rods, round, solid, AL23
Dodávateľ: Alfa Aesar
32929.EOEA 142 EUR InStock
32929.EO 32927.EM 32935.DT 32931.EH 32933.EM 32921.DM 32931.DR 32920.DR 32925.DW 32933.DM 32935.DR 32933.DT 32937.DM 32927.DM 32926.DW 32921.DW 32920.DT 32926.DT 32923.DW 32929.DW 32935.EH 32931.DW 32923.DM 32931.EM 32929.DT 32920.DM 32925.DT 32923.DT 32933.DW 32924.DW 32927.DT 32923.DR 32933.EH 32927.EO 32937.DR 32922.DW 32926.DR 32929.EM 32924.DT 32937.DW 32921.DR 32931.DT 32927.DR 32920.DW 32937.EO 32929.DR 32924.DM 32937.EH 32933.EO 32937.DT 32927.EH 32925.DR 32933.DR 32926.DM 32935.EM 32922.DT 32937.EM 32922.DR 32929.EH 32935.DM 32922.DM 32925.DM 32931.DM 32929.DM 32927.DW 32935.DW 32924.DR 32931.EO 32935.EO
Ceramic rods, round, solid, AL23
Rods
Pure Al2O3 Aluminium oxide, AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo