Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Plain microscope slides
Dodávateľ: VWR Collection
VWR®
631-1160EA 79.6 EUR InStock
631-1160
Plain microscope slides
Slides and Cover Glasses Microscope Slides
Microscope slides with ground edges designed for human blood or fluid tests.
  • Shelf life of 60 months
  • Smooth edges for operational safety
Suitable for use in haematology and microbiology applications.
Balenie: 50 pieces per box. 50 boxes per case.
Pozor: Fragile items should be stored in dry and proper laboratory temperature conditions.
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo