Tlačiť
Hľadali ste: Septum
77  results were found
SearchResultCount:"77"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR®, Septa, Red butyl/grey PTFE, Tvrdost: 55° shore A, Tloušťka: 2,4 mm
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR®, Septa, Cream butyl/grey PTFE, Tvrdost: 55° shore A, Tloušťka: 1,3 mm
Katalógové číslo: (548-0654A)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR®, Septa, Cream silicone/beige PTFE, Tvrdost: 50° shore A, Tloušťka: 3,2 mm, Ø: 30 mm
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR®, Septa, Red butyl/grey PTFE, Tvrdost: 55° shore A, Tloušťka: 2,4 mm, Ø: 43,2 mm
Katalógové číslo: (548-0185A)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Merná jednotka: 1 * 25 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Katalógové číslo: (548-3326)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR®, Septa, PTFE červený/silikon bílý/PTFE červený, Tvrdost: 45° shore A, Tloušťka: 1,0 mm
Merná jednotka: 1 * 1.000 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 77
no targeter for Bottom