Tlačiť
Chrániče rukou
Dodávateľ: Saint-Gobain
112-1981EA 67.18 EUR
112-1981
Chrániče rukou
Chrániče rukou, Hot Hand
Tento tepelně odolný chránič rukou vyrobený ze silikonové gumy chrání ruce při manipulaci s horkým laboratorním nádobím.
  • Vyrobeny z pevné silikonové gumy odolné k roztržení
  • Odolává teplotám až 260 °C a až −57 °C
  • Vícenásobné konkávní hroty poskytují protiskluzový úchop
  • Univerzální velikost