Tlačiť
Crucibles, porcelain
Dodávateľ: Usbeck
USBE5668EA 10.2 EUR
USBE5668 USBE5666 USBE5667 USBE5665
Crucibles, porcelain
Kelímky
These crucibles are made from glazed porcelain.
  • Temperature resistant up to 1000 °C
Certifikácie: DIN 12904