Tlačiť
Vzpřímený mikroskop, Panthera E
Dodávateľ: Motic
Panthera
630-2941EA 1547.06 EUR
630-2941
Vzpřímený mikroskop, Panthera E
Mikroskopy
Pantera E je vzdělávací model s 360º otočnou hlavicí hlavně pro úsporu prostoru při skladování.
  • Planachromatické UC objektivy pro vysoký kontrast
  • Dva integrované USB porty: Jeden pro napájení fotoaparátu a jeden pro externí mobilní baterii
  • Kontrastní technika zahrnuje světlé pole, tmavé pole, polarizaci a fázový kontrast
  • Efektivní LED úsporná žárovka
Objednávacie informácie: Včetně imerzní olej (5 ml), napájecí kabel, obal, imbusový klíč.