Tlačiť
Ethanol eurodenatured ≥80%, TechniSolv® (1:1:1)
Dodávateľ: VWR Chemicals
85828.440EA 187.71 EUR
85828.440
Ethanol eurodenatured ≥80%, TechniSolv® (1:1:1)
Ethanol Eurodenatured
Vzorec: H₃CCH₂OH
Mw: 46,07 g/mol
Číslo CAS: 64-17-5
OSN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (V/V) min. 78.0%
Denatonium benzoate (ppm) 9.3 - 10.8 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.78 - 0.91 %
2-Propanol (V/V) 0.78 - 0.91%