Tlačiť
Hľadali ste: Slitiny a kovové standardy
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (12242-1EA)
Dodávateľ: Merck
Opis: Tin-base solder (lead free)
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (PROONIST-1764A)
Dodávateľ: PROMOCHEM
Opis: This reference material is intended for use in the evaluation of chemical and instrumental analysis and in calibration of those methods.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (PROONCSDC29114)
Dodávateľ: PROMOCHEM
Opis: Lead-zinc ore
Merná jednotka: 1 * 50 g
Katalógové číslo: (PROONIST-68C)
Dodávateľ: PROMOCHEM
Opis: This standard reference material is in the powder form intended for use in checking chemical methods of analysis and in calibration with instrumental ...
Merná jednotka: 1 * 100 g
Katalógové číslo: (PROONIST-C1285)
Dodávateľ: PROMOCHEM
Opis: LA steel (A242) (mod.), NIST-C1285
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (PROOIMZ-172)
Dodávateľ: PROMOCHEM
Opis: Tool steel, 40×40 mm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (PROONCSHC15601)
Dodávateľ: PROMOCHEM
Opis: Ferrotitanium, NCS
Merná jednotka: 1 * 50 g
Katalógové číslo: (PROONIST-107C)
Dodávateľ: PROMOCHEM
Opis: NIST-107C, cast iron (Ni-Cr-Mo)
Merná jednotka: 1 * 150 g
Katalógové číslo: (PROONIST-182)
Dodávateľ: PROMOCHEM
Opis: This reference standards are intended to use in checking the accuracy of assay methods. These are supplied in fine powder form.
Merná jednotka: 1 * 45 g
Katalógové číslo: (PROONIST-334)
Dodávateľ: PROMOCHEM
Opis: Grey cast iron (carbon + sulfur), NIST-334
Merná jednotka: 1 * 150 g
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom