Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Immersion Oils
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/44/12/22474412.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (630-1808)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Immersion oil is used to increase microscope resolution.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (A3494.0500)
Dodávateľ:  PanReac AppliChem
Popis:   Biochemical grade immersion oil for microscopy.
UOM:  1 * 500 ml
číslo v katalógu: (MOTI1101001300011)
Dodávateľ:  MOTIC
Popis:   Accessory, Immersion oil (5 ml)
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  RAL (REACTIFS RAL SA)
Popis:   This immersion oil for microscopy is highly transparent and has a viscosity designed for specific and accurate use.
číslo v katalógu: (APPCA0699.0250)
Dodávateľ:  APPLICHEM GMBH
Popis:   This fluorescence-free immersion oil for microscopy is highly UV-permeable and free of PCB's.
UOM:  1 * 250 ml
Dodávateľ:  ZEISS
Popis:   Chemical accessory, Bottle 500 ml immersion oil
číslo v katalógu: (NIKOMXA22166)
Dodávateľ:  NIKON UK LTD
Popis:   Accessory, Immersion oil - Type A (50 ml)
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (630-0340)
Dodávateľ:  ZEISS
Popis:   Immersion oil 518 F oiler 20 ml according ISO 8036-1/2.
UOM:  1 * 20 ml
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 8