Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (41)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hľadali ste:
Protein Purification Media
184  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"184"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Rockland Immunochemicals
Popis:   Protein G is a surface protein of two groups of streptococcal bacteria that has ability to bind immunoglobulins and also to albumins. Protein G are pr...
číslo v katalógu: (IMMRIR1013)
Dodávateľ:  ImmunoReagents
Popis:   ImmunoReagents Mouse IgG Affinity Prep resins are prepared using highly purified species specific immunoglobulins. This resin is suitable for removal ...
UOM:  1 * 2 ml
Dodávateľ:  Sartorius
Popis:   Vivapure® Miniprep and Maxiprep kits are spin column based kits for fast and effective purification of His-tagged proteins and antibodies.
Dodávateľ:  Rockland Immunochemicals
Popis:   Protein A Sepharose™ is a suspension of beads conjugated to native Protein A derived from Staphylococcus aureaus. Protein A has a high affinity...
číslo v katalógu: (IMMRIR1014)
Dodávateľ:  ImmunoReagents
Popis:   ImmunoReagents Rabbit IgG Affinity Prep resins are prepared using highly purified species specific immunoglobulins. This resin is suitable for removal...
UOM:  1 * 2 ml
číslo v katalógu: (IMMRIR1010)
Dodávateľ:  ImmunoReagents
Popis:   ImmunoReagents Goat IgG Affinity Prep resins are prepared using highly purified species specific immunoglobulins. This resin is suitable for removal o...
UOM:  1 * 2 ml
číslo v katalógu: (IMMRIR1007)
Dodávateľ:  ImmunoReagents
Popis:   ImmunoReagents Bovine IgG Affinity Prep resins are prepared using highly purified species specific immunoglobulins. This resin is suitable for removal...
UOM:  1 * 2 ml
číslo v katalógu: (IMMRIR1008)
Dodávateľ:  ImmunoReagents
Popis:   ImmunoReagents Chicken IgY Affinity Prep resins are prepared using highly purified species specific immunoglobulins. This resin is suitable for remova...
UOM:  1 * 2 ml
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 184
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej