Tlačiť
n-Heptan, anhydrous (max. 0.003% H₂O)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85818.230EA 95.03 EUR
85818.230
n-Heptan, anhydrous (max. 0.003% H₂O)
n-Heptane
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
Mw: 100,20 g/mol
Teplota varu: 98,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –90,6 °C
Hustota: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: -4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009544
Číslo CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
OSN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (GC, bezvodá substance) 99,0-100 %
Kyselost 0-0,001 meq/g
Odparek 0-0,001 % w/w
Voda (KF) 0-0,003 % w/w