Tlačiť
Kyselina octová 1 mol/l (1 N) vodný roztok pro biofarmaceutickou produkci
Dodávateľ: VWR Chemicals
6517.9025EA 226.5 EUR
6517.9025 6517.2500
Kyselina octová 1 mol/l (1 N) vodný roztok pro biofarmaceutickou produkci
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Mw: 60,05 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg