Tlačiť
Hľadali ste: Fixy laboratorní
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These versatile laboratory markers are designed to write on wet or dry surfaces, and are suitable for industrial, biomedical and educational laborator...
Dodávateľ: MICRONOVA
Opis: LabMarkers feature permanent ink that marks on cold or wet surfaces, plastic bags or disposable labware. Marks will not smear on reusable glass, metal...
Katalógové číslo: (631-0014)
Dodávateľ: MARIENFELD
Opis: Pro trvalé značení mikroskopických skel a zalévacích kazet s vysoce intenzivním a kontrastním černým inkoustem. Ultra jemná špička. Nevysychá a má dlo...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: NALGE
Opis: Universal black pens for a wide variety of applications. Cap with handy clip.
Dodávateľ: DIVERSIFIED BIOTECH
Opis: Laboratory marker, Teeny Writer, extra fine 0,4 mm, Aplikace: Laboratoře, Černá
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom