Tlačiť
Petrolether, 40…60 °C, Laboratory Reagent
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
HONC15967-5LEA 197.59 EUR
HONC15967-5L 15967-4X5L
Petrolether, 40…60 °C, Laboratory Reagent
Ropný líh
  • ≥95% for general laboratory use.
UNSPSC Code: 12191502
Teplota varu: 40 - 60 °C
Hustota: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: -30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081849
Číslo CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
OSN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Boiling range 40 - 60 °C
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Aromatic substances (as C₆H₆) Max. 0.01 %