Tlačiť
Hľadali ste: Stojany na elektrody
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (241-0114)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Grey iron stand for two electrodes.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (662-1169)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Rameno elektrody se hladce pohybuje téměř v libovolném směru a drží až čtyři elektrody plus jeden teplotní senzor bezpečně a bezpečně ve vybraných pol...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (662-1155)
Dodávateľ: SI ANALYTICS GMBH
Opis: Plastic receptacle with squeezing ring sealing and bayonet fastener for electrodes with 12 mm diameter.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (662-0412)
Dodávateľ: WTW
Opis: Bench top stand with flexible electrode holder, suitable for pH combination electrodes and temperature sensors.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BELAH185090000)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: This handy rack made from PP holds eight test tubes for storing and conditioning pH and ion electrodes.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (HACH9260300)
Dodávateľ: HACH
Opis: Electrode storage bottle is used to store pH electrodes.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (ORIO081045)
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: These protective guards provide additional protection and weight for conductivity cells and DO probes.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (EUTEECPHELSTDC)
Dodávateľ: EUTECH
Opis: This electrode stand with swivel arm allows convenient hands-free operation. Holds up to four standard size electrodes and one ATC probe.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (662-1137)
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: This electrode stand with 360° motion and cable management system holds up to five electrodes with 12 mm diameter. With weighted base, swing arm and e...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (ORIOSTARA-HB)
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: This weighted base can be used with the meter-attached electrode stand for independent stand use and compatibility with any meter system.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (ORIOSTARA-ELHD)
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: Use the Thermo Scientific™ Orion™ Star A series electrode holder with a meter-attached or swing arm electrode stand to organize your sensors for easie...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (ORIOSTARA-CS)
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: This hard-sided field case can be used to protect, transport and store measuring equipment in the field.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (ORIOSTARA-AR)
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: This portable meter armor adds protection around the meter screen and includes a hand or belt strap that can be converted to built-in stand, pH electr...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (ORIOSTARA-BEA)
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: This meter-attached electrode stand can be used to easily place sensors in samples.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: These electrode holders can be used with the Star A series portable meter armor and storage sleeve to protect, transport and store sensors in the fiel...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom