Norbornene 99% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO129240250EA
36.79
EUR
ACRO129240250
ACRO129240025
ACRO129245000
Norbornene 99% stabilizovaný
Norbornene
Vzorec:
C₇H₁₀ Mw: 94,16 g/mol Teplota varu: 96 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: 42…46 °C Teplota vzplanutia: –15 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00082304 Číslo CAS: 498-66-8 OSN: 1325 ADR: 4.1,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 42 to 46 °C |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | 0.1 % phenolic antioxidant |
GC | ≤0.05 % (diethylamine) |
GC | ≤0.05 % (ethanol) |
Color scale | ≤15 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤10 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.02 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.02 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |