Tlačiť
Ethyl viologen dibromide 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO455030010EA 42.67 EUR
ACRO455030010 ACRO455030050
Ethyl viologen dibromide 97%
Ethyl viologen dibromide
Vzorec: C₁₄H₁₈Br₂N₂
Teplota tavenia: 278 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134590
Číslo CAS: 53721-12-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %