Tlačiť
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO455870050EA 635.25 EUR
ACRO455870050
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BFO₄
Mw: 197,96 g/mol
Teplota tavenia: 127…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08436034
Číslo CAS: 603122-84-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %