Tlačiť
Kyselina octová 50% in water
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO456870050EA 76.27 EUR
ACRO456870050 ACRO456870250
Kyselina octová 50% in water
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Mw: 60,05 g/mol
Teplota vzplanutia: >60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
OSN: 2790
ADR: 8,II
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 49.0 to 51.0 %