Tlačiť
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene 95%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO457010050EA 444.01 EUR
ACRO457010050 ACRO457010010
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene 95%
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene
Vzorec: C₁₈H₁₂O₆
Mw: 324,29 g/mol
Teplota tavenia: 138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01321170
Číslo CAS: 4877-80-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure