Tlačiť
6-Heptynoic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO457390250EA 909.31 EUR
ACRO457390250 ACRO457390050 ACRO457390010
6-Heptynoic acid 95%
6-Heptynoic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Mw: 126,16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00239430
Číslo CAS: 30964-00-2
OSN: 3265
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %