Tlačiť
Propionylchlorid 99.5% phosgene-free
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO458975000EA 90.23 EUR
ACRO458975000 ACRO458970250
Propionylchlorid 99.5% phosgene-free
Propionylchlorid
Vzorec: C₃H₅ClO
Mw: 92,52 g/mol
Teplota varu: 80 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –94 °C
Hustota: 1,059 g/cm³
Teplota vzplanutia: 6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000745
Číslo CAS: 79-03-8
OSN: 1815
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥99.4 %