Tlačiť

(Pentafluoroethyl)trimethylsilane 97%

Nebezpečí

ACRO459300050EA 389.17 EUR
ACRO459300050 ACRO459300250 ACRO459300010
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane 97%
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Vzorec: C₅H₉F₅Si
Mw: 192,21 g/mol
Teplota varu: 70 °C
Hustota: 1,05 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116436
Číslo CAS: 124898-13-1
OSN: 1993
ADR: 3,II

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Appearance Clear colorless to almost colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3240 to 1.3260 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR