β-Pseudouridine 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
ACRO460451000EA
449.53
EUR
ACRO460451000
β-Pseudouridine 98%
β-Pseudouridine
Vzorec:
C₉H₁₂N₂O₆ Mw: 244,20 g/mol Teplota tavenia: 230 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00038458 Číslo CAS: 1445-07-4 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 212 to 217 °C |
Loss on drying | ≤2 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...