Oxyclozanide 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO460881000EA
139.59
EUR
ACRO460881000
Oxyclozanide 98%
Oxyclozanide
Vzorec:
C₁₃H₆Cl₅NO₃ Mw: 401,46 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00864507 Číslo CAS: 2277-92-1 OSN: 3077 ADR: 9,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |