Tlačiť
Ifosfamide
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO461350050EA 714.49 EUR
ACRO461350050 ACRO461350010
Ifosfamide
Ifosfamide
Vzorec: C₇H₁₅Cl₂N₂O₂P
Teplota tavenia: 39…42 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00057374
Číslo CAS: 3778-73-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)