Tlačiť
Hľadali ste: Mikrotomy
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: LEICA HISTOLOGY
Opis: With these blades it is easy to section a wide range of tissues. Edge encourages immediate ribboning. Premium edge geometry with 35° angle, so no adju...
Katalógové číslo: (PERS72-0114-0000)
Dodávateľ: PERSONNA MEDICAL
Opis: Personna Plus® microtome blades with MicroCoat® coating.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Katalógové číslo: (720-1964)
Dodávateľ: Slee
Opis: The CUT 4062 is a manual rotary microtome equipped with maintenance-free caged roller bearing guide ways and micrometre feed mechanism to provide the ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Slee
Opis: This instrument is equipped with a fully automatic rotary microtome with extremely high mechanical stability, tolerance-free roller guides, and state ...
Katalógové číslo: (631-0561)
Dodávateľ: Slee
Opis: The MEV floorstanding cryostat features convenient operation and a modern rotary microtome with motorised μm advance/return. The space-saving design i...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (631-0542)
Dodávateľ: Slee
Opis: The CUT 5062 is a semi-automated rotary microtome designed for paraffin sections.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (631-0545)
Dodávateľ: Slee
Opis: The CUT 6062 is a fully automated rotary microtome equipped with maintenance-free caged roller bearing guide ways and micrometre feed mechanism to pro...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom