Tlačiť
Hľadali ste: Skelná vata a vata
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (24950.152)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Our silica wool is made from pure fused quartz fiber: amorphous, continuous, tangled, white, odorless, with no volatile component and no shot. Length,...
Merná jednotka: 1 * 50 g
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Glass wool is often used as filter material in analytical processes and as supporting substance for drying agents in drying towers (e.g. to prevent “c...
Katalógové číslo: (734-2671)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Thorough machine processing provides consistent uniformity of shape and size for maximum efficacy in vial plugging. These high quality balls are very ...
Merná jednotka: 1 * 2.000 items
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Extra fine.
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: This glass wool can be used as a filter aid.
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Opis: Glass wool, washed, technical grade, Sklolaminát, 250 g
Katalógové číslo: (HYPE60180-785)
Dodávateľ: THERMOQUEST HYPERSIL
Opis: Deactivated glass wool, 10 g, Sklolaminát, Bílá, 10 g
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Opis: This glass wool can be used for GC liners, packed GC columns etc.
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Opis: Filter aids transform difficult precipitates and colloidal particles into a form which can be easily filtered. When slimy and strongly lyophilic, swel...
Dodávateľ: Merck
Opis: Wool plugs are often used in GC inlet liners to improve sample vaporization, and/or to keep non-volatile material from entering the column. They can a...
Katalógové číslo: (QUTW1186)
Dodávateľ: QUARTZTECHNISCHE WERKSTATTEN
Opis: Loosely, fibre size 2 to12 μm.
Merná jednotka: 1 * 500 g
Katalógové číslo: (BELC7750-22222)
Dodávateľ: BELLCO GLASS INC.
Opis: Cotton roving made of 12 grain premium long fiber cotton.
Merná jednotka: 1 * 1 kg
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom