Tlačiť
Hľadali ste: Baterie a výlevky
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (332862K)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: PE, white, ³/₄" screw thread.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (331582B)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: PP, white, ³/₄" screw thread.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (29048.098)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: PE, odvětrávaný, pro použití s plastovými kanystry s vnějším závitem (DIN 42).
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: KOETTERMANN
Opis: These bench mounted gas taps are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) which is an extremely durable synthetic rubber roofing membrane.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: These drain taps are made of borosilicate glass and are used for aspirator bottles.
Katalógové číslo: (MSGA2796)
Dodávateľ: MSG (ASECOS)
Opis: This fine dosing tap is made of zinc injection moulding.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: MSG (ASECOS)
Opis: These drum taps are made of stainless steel.
Dodávateľ: KOETTERMANN
Opis: Swivel water taps are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) or ceramic.
Katalógové číslo: (BOHLR1250-20)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Made of static dissipative PE-EX, with sloped bottom for complete emptying.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: S.C.A.T.
Opis: For integration in fume cupboards or on worktops for easy disposal of liquid solvent waste in large quantities.
New Product
Katalógové číslo: (BOHLR1250-40)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Made of static dissipative PE-EX, with sloped bottom for complete emptying.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BROE25350101035)
Dodávateľ: BROEN
Opis: BROEN®, One short handle two hole mixer with swivel spout, 200 mm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Opis: These faucets can be simply placed on your drum for leakproof dispensing of flammable liquids. The brass construction with a polytetrafluoroethylene (...
Dodávateľ: BROEN
Opis: UniFlex™ BASIC fittings for special water are designed to secure maximum purity of the water in laboratory. The operation and configuration of the fit...
New Product
Dodávateľ: TEKNOMEK
Opis: Stainless steel sink with double cupboard and drawer is manufactured from high quality, 304 grade stainless steel and is supplied with an inset sink a...
Dodávateľ: TEKNOMEK
Opis: Our range of sensor operated wash troughs are manufactured from 304 grade stainless steel with a fully welded design for maximum hygiene. Choose from ...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom