Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
(±)-1,2-Epoxypropán
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Na upresnenie svojho vyhľadávania si vyberte z možností uvedených nižšie. Je možné vybrať a kombinovať viaceré možnosti z ktorejkoľvek rozbaľovacej ponuky. Pre aktualizáciu výsledkov kliknite na tlačidlo OK.
SearchResultCount:"8"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (27165.295)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   (±)-1,2-Epoxypropán ≥99%, TECHNICAL
UOM:  1 * 1 l
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   (±)-1,2-Epoxypropán ≥99%
Dodávateľ:  Avantor Performance Materials
Popis:   (±)-1,2-Epoxypropán, BAKER, Laboratory Reagent
UOM:  1 * 1 l
Dodávateľ:  Acros Organics
Popis:   (±)-1,2-Epoxypropán ≥99.5%, Extra Pure
Dodávateľ:  Acros Organics
Popis:   (±)-1,2-Epoxypropán
Dodávateľ:  Acros Organics
Popis:   (±)-1,2-Epoxypropán ≥99.5%, AcroSeal®, Extra Pure
číslo v katalógu: (PROOU-RCC-092)
Dodávateľ:  LGC Standards PROMOCHEM
Popis:   (±)-1,2-Epoxypropán
UOM:  1 * 100 mg
číslo v katalógu: (USPH1576945)
Dodávateľ:  U.S. Pharmacopeia
Popis:   (±)-1,2-Epoxypropán
UOM:  1 * 5 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 8