  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
1-3-dimethoxy-5-isocyanatobenzol
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (MAYBSB01905.1)
Dodávateľ:  MAYBRIDGE
Popis:   3,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
UOM:  1 * 1 g