Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "kyselina-jantarova"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"16"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (20670.294)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Kyselina jantárová GPR RECTAPUR®
UOM:  1 * 1 kg
Nevyrába sa
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Kyselina jantárová AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
UOM:  1 * 250 g
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Kyselina jantárová, high purity
číslo v katalógu: (A3627.0250)
Dodávateľ:  PanReac AppliChem
Popis:   Kyselina jantárová
UOM:  1 * 250 g
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Kyselina jantárová
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Kyselina jantárová ACS
číslo v katalógu: (2860-24)
Dodávateľ:  Avantor Performance Materials
Popis:   SUCCINIC ACID, GRANULAR 1 * 50 kg
UOM:  1 * 50 kg
Dodávateľ:  Avantor Performance Materials
Popis:   The quality of many BAKER ANALYZED™ reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These solvents are es...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 16
  1  2  Ďalej