Tlačiť
Hľadali ste: p-Fenylendiamin
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: p-Fenylendiamin 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: p-Fenylendiamin 99+%
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: P-Phenylenediamine is an anti-fade reagent added to the mounting medium in fluorescence microscopy to retard photobleaching of fluorescein and other f...
Dodávateľ: Merck
Opis: p-Fenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Opis: p-Fenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Katalógové číslo: (LACH40045-APO-G025)
Dodávateľ: LACH-NER S.R.O.
Opis: p-Fenylendiamin
Merná jednotka: 1 * 25 g
Dodávateľ: Merck
Opis: p-Fenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Opis: p-Fenylendiamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalógové číslo: (EHERC16058000)
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
Opis: p-Fenylendiamin
Merná jednotka: 1 * 0,1 g
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom