  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
2,5-Dimethoxytoluene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Na upresnenie svojho vyhľadávania si vyberte z možností uvedených nižšie. Je možné vybrať a kombinovať viaceré možnosti z ktorejkoľvek rozbaľovacej ponuky. Pre aktualizáciu výsledkov kliknite na tlačidlo OK.
SearchResultCount:"1"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (MOLE47678041-25G)
Dodávateľ:  Molekula
Popis:   2,5-Dimethoxytoluene
UOM:  1 * 25 g
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply