  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
kyselina-glutarova
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"5"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Kyselina glutárová
Dodávateľ:  Acros Organics
Popis:   Kyselina glutárová
číslo v katalógu: (EHERC14034500)
Dodávateľ:  EHRENSTORFER GMBH
Popis:   Kyselina glutárová
UOM:  1 * 0,25 g
číslo v katalógu: (MOLE30858763-500G)
Dodávateľ:  Molekula
Popis:   Kyselina glutárová
UOM:  1 * 500 g
číslo v katalógu: (MOLEM11019138)
Dodávateľ:  Molekula
Popis:   Kyselina glutárová
UOM:  1 * 100 g
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 5  z 5