  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "kyselina-adipova"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"9"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (20115.365)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Kyselina adipová TECHNICAL
UOM:  1 * 5 kg
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Kyselina adipová
Dodávateľ:  Acros Organics
Popis:   Kyselina adipová
číslo v katalógu: (SPCMAD130-45KGBL)
Dodávateľ:  Spectrum Chemical
Popis:   Kyselina adipová
UOM:  1 * 45 kg
číslo v katalógu: (ICNA0215010190)
Dodávateľ:  MP Biomedicals
Popis:   Soluble in methanol, ethanol, acetone; slightly soluble in cyclohexane; practically insoluble in benzene, petroleum ether.
UOM:  1 * 500 g
číslo v katalógu: (EHERC10045900)
Dodávateľ:  EHRENSTORFER GMBH
Popis:   Kyselina adipová
UOM:  1 * 0,25 g
Dodávateľ:  APPLICHEM GMBH
Popis:   Kyselina adipová
číslo v katalógu: (USPH1012190)
Dodávateľ:  U.S. Pharmacopeia
Popis:   Kyselina adipová
UOM:  1 * 100 mg
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 9
  1  2  Ďalej