  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Pentabromopyridine
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (MAYBBTB15039.1)
Dodávateľ:  MAYBRIDGE
Popis:   Pentabromopyridine
UOM:  1 * 1 g