  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Polyetylénglykol 3000
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (USPH1546525)
Dodávateľ:  U.S. Pharmacopeia
Popis:   Polyetylénglykol 3000
UOM:  1 * 1 g