Tlačiť
Síran vápenatý, Drierite™ 6 mesh, with indicator
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO463470020EA 358.44 EUR
ACRO463470020 ACRO463475000
Síran vápenatý, Drierite™ 6 mesh, with indicator
Síran vápenatý
Vzorec: CaO₄S
Mw: 136,14 g/mol
Teplota tavenia: 1450 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010912
Číslo CAS: 7778-18-9
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 6 mesh
Composition ≥98 % (CaSO4) Typical
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical