Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.
Digital refractometer, RFM742-M
Dodávateľ: BELLINGHAM & STANLEY
BELL19-20-61-193EA 8330 EUR InStock
BELL19-20-61-193 BELL19-20-61-181 BELL19-20-61-182 BELL19-20-61-191
Digital refractometer, RFM742-M
Refractometers Benchtop Refractometers
The RFM742-M refractometers are robust fully automatic instruments suited to the food, sugar and beverage industries where temperature control is not required, such as measuring sugar (°Brix) concentrations in the food processing industry.
  • Automatic sense “hands free” measurements
  • Simple audit trail: Date, time and batch number
  • Alpha-numeric keypad for easy data entry
  • Flat sapphire prism surface for easy-cleaning
  • Selectable read type: Continual, single, intelligent auto-sense
May be used in the traditional food, sugar and beverage applications, and in ”non-sucrose” based industrial applications.
Certifikácie: ‘Fuel System Icing Inhibitor’ scale that conforms to ASTM D 5006 can be loaded as well as refractive index (RI).
Informace o dodávce: Supplied with power cable and instruction manual.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo