Tlačiť
Hľadali ste: Misky třecí s tloučkem
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Agate.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Agate.
Dodávateľ: RETSCH GMBH
Opis: Agate. High quality with flawless grinding surface.
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Mortar and pestle made of stainless steel.
Katalógové číslo: (NUNC533669)
Dodávateľ: NUNC (INC)
Opis: Mortar with Pestle, Sterile kit, Nunc™, HDPE
Merná jednotka: 1 * 50 items
Katalógové číslo: (39791.KT)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Agate. High quality with flawless grinding surface.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (39792.KT)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Agate. High quality with flawless grinding surface.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (WITG7.405.210)
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Mortar and pestle made of stainless steel.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: KAVALIER
Opis: Mortar with Pestle, Výška: 90 mm
Dodávateľ: FRITSCH
Opis: Mortar with Pestle, Pulverisette®, Achát, 10
Katalógové číslo: (NEUB3420-1002)
Dodávateľ: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Opis: Glass, inner surfaces frosted glass.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom