Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "hplc-bottles"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/76/18989376.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  DWK Life Sciences
Popis:   HPLC bottle, with 4-Port screw cap and four screw connection M8 thread, DURAN® Borosilicate glass, Kapacita: 500 ml, Výška: 176 mm, Vonkajší Ø.: 86 mm, Závit: GL 45